Learn More
Clordiazepóxido EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Impureza B de clordiazepóxido EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide |
| CAS | 5958-24-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 Cl2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. B (EP), Chlordiazepoxide Imp. B (EP), 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-14-18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19(14)20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| SMILES | [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-(clorometil)-3-óxido-4-fenilquinazolin-3-io |
| Mostrar más |