Learn More
Clordiazepóxido 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460909 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460909 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0028.0801
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Nombres de analitos o componentes Chlordiazepoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Solución única
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-cloro-N-metil-4-óxido-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-io-2-amina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 299.75
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0825 g/mol