Learn More
Clordeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlordene |
| CAS | 3734-48-3 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,7-Methanoindene, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, Chlordene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl6/c11-6-7(12)9(14)5-3-1-2-4(5)8(6,13)10(9,15)16/h1-2,4-5H,3H2/t4?,5?,8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C=CCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,7,8,9,10,10-hexaclorotriciclo[5.2.1.02,6]deca-3,8-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 338.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.8601 |