Learn More
Chlordantoin, MedChemExpress
Código de producto. 16492888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492888 10 mg 10 miligramos
16440579 1 mg 1 miligramo
16415637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100267
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Chlordantoin is an antifungal agent and has the potential for vaginal candidiasis treatment.
Chlordantoin is an antifungal agent and has the potential for vaginal candidiasis treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordantoin
Forma física Solid
CAS 5588-20-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H17Cl3N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Clodantoin
SMILES O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C(C(CC)CCCC)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 347.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.69
Porcentaje de pureza 97.11%