Learn More
Clordano (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30138134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138134 25 mg 25 miligramos
17987639 5 mg 5 miligramos
17999439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32703025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-74-9
Fórmula molecular C10 H6 Cl8
Peso molecular (g/mol) 409.78
Sinónimo Chlordane, Chlordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-endomethyleneindane, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindane, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane, CD 68, Chlorindan, Cortilan-neu, Dowchlor, ENT 9932, HCS 3260, M 140, NSC 8931, Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane, Oktaterr, Tat Chlor 4, Toxichlor
Nombre IUPAC 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indeno
SMILES ClC1CC2C(C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordane
Nombres de analitos o componentes Chlordane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.7978