Learn More
Clordano (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlordane |
| CAS | 57-74-9 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Chlordane, Chlordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-endomethyleneindane, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindane, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane, CD 68, Chlorindan, Cortilan-neu, Dowchlor, ENT 9932, HCS 3260, M 140, NSC 8931, Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane, Oktaterr, Tat Chlor 4, Toxichlor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | ClC1CC2C(C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octacloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indeno |
| Peso molecular (g/mol) | 409.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.7978 |