Learn More
N-óxido de clorciclizina, Mikromol
Código de producto. 30459498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459498 4 x 25 mg -
30050150 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459498 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1653.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de clorciclizina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorcyclizine N-Oxide
CAS 10457-56-4
Nombres de analitos o componentes Chlorcyclizine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methylpiperazine 4-oxide, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, 4-oxide (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2O/c1-21(22)13-11-20(12-14-21)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16/h2-10,18H,11-14H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-metil-1-oxidopiperazin-1-io
Peso molecular (g/mol) 316.83
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1342 g/mol