Learn More
Clorhidrato de clorciclizina, LoGiCal
Código de producto. 30459861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459861 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459861 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1653.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorcyclizine Hydrochloride
CAS 14362-31-3
Nombres de analitos o componentes Chlorcyclizine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-metilpiperazina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 337.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.116 g/mol