Learn More
Clorbutanol Hemihidrato, TRC
Código de producto. 30134560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134560 100 g 100 g
17951675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364795100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6001-64-5
Fórmula molecular 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Peso molecular (g/mol) 372.93
Sinónimo 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetonchloroform hemihydrate
Nombre IUPAC 1,1,1-tricloro-2-metilpropano-2-ol; hidratar
SMILES O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonchloroform
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.9231