Learn More
Clorbufam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorbufam |
| CAS | 1967-16-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methyl-2-propynyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, 1-methyl-2-propynyl ester (6CI,8CI), 1-Butyn-3-yl m-chlorophenylcarbamate, 3-Butyn-2-yl m-chlorocarbanilate, 3-Chlorophenylcarbamic acid 1-methylpropynyl ester, BIPC, Chlorbufam, Chlorbupham, Chlorobufam, Grisemin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C |
| Nombre IUPAC | N-(3-clorofenil)carbamato de but-3-in-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.04 |