Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro de clorazol E
Código de producto. 10732782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732782 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10259773 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732782 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 404400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1937-37-7 | C34H25N9Na2O7S2 | 781.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1937-37-7
Fórmula molecular C34H25N9Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 781.73
Número MDL MFCD00066363
Clave InChI OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135447
Nombre IUPAC disodio; 4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminofenil)diazenil]fenil]diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorazol Black E
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 0.97 to 1
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 597 to 602nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.73
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Negro
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorazol Black E, certified
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.