Learn More
Chlorazanil, MedChemExpress
Código de producto. 16494527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16494527 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16494527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1045A
MedChemExpress Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorazanil
Forma física Solid
CAS 500-42-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8ClN5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (496.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 221.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.65
Porcentaje de pureza 95.0%