Learn More
Clorantraniliprola, TRC
Código de producto. 30134916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134916 500 mg 500 miligramos
30132897 1 g 1 g
17962695 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC325380500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500008-45-7
Fórmula molecular C18 H14 Br Cl2 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 483.15
Sinónimo 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Acelepryn, Altacor, Altacor 35WG, Altriset, Calteryx, Chlorantraniliprole, Coragen, Coragen 20CS, DKI 0001, DPX-E 2Y45, Dermacor X 100, E 2Y45, Ferterra, Prevathon, Rynaxypyr
Nombre IUPAC 5-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-2-(3-cloropiridina-2-il)pirazol-3-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorantraniliprole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9708
Porcentaje de pureza >95%