Learn More
Clorantraniliprol-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorantraniliprole D3 |
| CAS | 1392493-28-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H11 Br Cl2 N5 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Chlorantraniliprole D3 (N-methyl D3), 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-(trideuteriometilcarbamoil)fenil]-2-(3-cloropiridin-2-il)pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 486.16 |
| Mostrar más |