Learn More
Clorantraniliprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328288 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328288 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11145000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorantraniliprole
CAS 500008-45-7
Nombres de analitos o componentes Chlorantraniliprole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Br Cl2 N5 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
SMILES CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl
Nombre IUPAC 5-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-2-(3-cloropiridin-2-il)pirazol-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 483.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9708 g/mol