Learn More
Sal de mercurio(II) de ácido cloranílico, 99 %
Código de producto. 15468949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15468949 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15468949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloranilic acid mercury(II) salt
CAS 33770-60-4
Fórmula molecular C6Cl2HgO4
Número MDL MFCD00044407
Cantidad 5 g
Número UN UN2025
Sinónimo mercuric chloranilate, mercuricchloranilate, 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate; mercury 2+, c6cl2o4.hg, mercury ii chloranilate, chloranilic acid mercuric salt, chloranilic acid, mercury salt, chloroanilic acid mercuric salt, chloranilic acid mercury ii salt, mercury 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate
Clave InChI SWDPQJMNSNNRMW-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Hg+2]
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,4-diolato; mercurio(2+)
Peso molecular (g/mol) 407.554
PubChem CID 2723809
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.56
Porcentaje de pureza 99%