Learn More
Chloranilic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10204280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10204280 100 g Glass bottle 100 g
10677484 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108481000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-88-7
Número MDL MFCD00001596
Clave InChI IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-3,6-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloranilic acid
Punto de fusión 282°C to 284°C
Color Orange to Red
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H2Cl2O4
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 379
Índice Merck 15, 2079
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water
Peso molecular (g/mol) 208.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Fine Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloranilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.