Learn More
Cloranfenicol, TRC
Código de producto. 30041091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041091 50 mg 50 miligramos
30040910 1 g 1 g
30005715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32503050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-75-7
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 323.13
Sinónimo Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-, D-threo-(-)- (8CI), Levomycetin (7CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, (-)-Chloramphenicol, Ak-Chlor, Alficetyn, Amphenicol, Amphicol, Amseclor, Anacetin, Aquamycetin, Austracol, CAF, CAF (pharmaceutical), CAM, CAP, CPh, Catilan, Chemicetin, Chemicetina, Chlomycol, Chloramex, Chloramphenicol, Chloramsaar, Chlorasol, Chlorcetin, Chloricol, Chlorocaps, Chlorocid, Chlorocide, Chlorocidin C, Chlorocidin C tetran, Chlorocin, Chloromycetin, Chloronitrin, Chloroptic, Ciplamycetin, Cloramfen, Cloramficin, Cloramicol, Clorocyn, Cloromisan, Cylphenicol, D-(-)-Chloramphenicol, D-(-)-threo-1-(4-Nitrophenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, D-(-)-threo-Chloramphenicol, D-Chloramphenicol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-threo-Chloramphenicol, D-threo-N-Dichloroacetyl-1-p-nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, Detreomycin, Embacetin, Enicol, Enteromycetin, Farmicetina, Fenicol, Globenicol, Gloveticol, Halcetin, I 337A, Intramycetin, Ismicetina, Juvamycetin, Kamaver, Kemicetine, Klorita, Klorocid S, Leukomyan, Leukomycin, Levocin, Levomicetina, Levomitsetin, Levoplast, Levosin, Levovetin, Loromisin, Mastiphen, Micloretin, Micoclorina, Microcetina, Mychel, Mychel-Vet, Mycinol, Myclocin, Mycochlorin, NSC 3069, Normimycin V, Novomycetin, Ocuphenicol, Opclor, Ophthochlor, Pantovernil, Paraxin, Quemicetina, Ronphenil, Septicol, Sintomicetin, Sintomicetina, Sintomicetine R, Sno Phenicol, Soluthor, Stanomycetin, Synthomycetin, Tevcocin, Tifomycine, Treomicetina, Unimycetin, Veticol, Viceton
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0123
Porcentaje de pureza >95%