Learn More
Cloranfenicol succinato sódico (>90%), TRC
Código de producto. 30136137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136137 5 g 5 g
30134724 25 g 25 g
30004450 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3250655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 982-57-0
Fórmula molecular C15 H15 Cl2 N2 O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 445.18
Sinónimo Butanedioic acid 1-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester sodium salt (1:1), Butanedioic acid mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Butanedioic acid [R-(R*,R*)]-mono[2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Succinic acid α-monoester with D-threo-(-)-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide monosodium salt, Betamicetin, Chloramphenicol monosuccinate sodium salt, Chloramphenicol sodium hemisuccinate, Chloramphenicol sodium monosuccinate, Chloramphenicol sodium succinate, Chloramphenicol succinate sodium, Chloramphenicol succinate sodium salt, Chlorocid S, Chloromycetin sodium succinate, Cidocetine, Clorofenicina, Cloromoin, D-Chloramphenicol sodium succinate, Levomycetin sodium succinate, Levomycetin-Nalcein, Mychel-S, Nalecin, Nevimycin, Protophenicol, Sodium chloramphenical monosuccinate, Sodium chloramphenicol 3-succinate, Sodium chloramphenicol succinate, Solnicol
Nombre IUPAC sodio; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)propoxI]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol Sodium Succinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16Cl2N2O8.Na/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.0103