Learn More
Cloranfenicol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10324980 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10324980 50 g 50 GR
1 options
Código de producto. 10324980 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4322/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
CAS 56-75-7
pH 5 to 7
Punto de fusión 149°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Color Blanco
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Número MDL 7360
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.13g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.