Learn More
Cloranfenicol EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A del cloranfenicol EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol |
| CAS | 716-61-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (R,R)-(D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1R,2R)- (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, D-threo-(-)- (8CI), (-)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-threo-(-)-1-(4-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, Chloramphenicol D base, Chloramphenicol base, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-(-)-trans-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Levoamine, Chloramphenicol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol |
| Mostrar más |