Learn More
Cloranfenicol EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 17922726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922726 100 mg 100 miligramos
30049075 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0516.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza A del cloranfenicol EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
CAS 716-61-0
Nombres de analitos o componentes (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (R,R)-(D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1R,2R)- (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, D-threo-(-)- (8CI), (-)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-threo-(-)-1-(4-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, Chloramphenicol D base, Chloramphenicol base, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-(-)-trans-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Levoamine, Chloramphenicol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 212.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0797 g/mol