Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloramphenicol |
| Densidad | 1.586 g/mL |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.15 |
| Forma física | cristalino/a/s |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloramphenicol
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: chloramphenicol