Learn More
Cloranfenicol, cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11421861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421861 5 g 5 g
17630897 25 g 25 g
11451861 500 g 500 g
11461861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11421861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219032105
CAS 56-75-7
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Peso molecular (g/mol) 323.126
Clave InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
Densidad 1.586 g/mL
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.15
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .