Learn More
Cloranfenicol, 99,78%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11441861 100 g
1 options
Código de producto. 11441861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219032180
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Color Blanco a crema
Densidad 1.586g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9978
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Cantidad 100 g
Sinónimo chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
Clave InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.15
Forma física Crystalline Powder