Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloranfenicol, 98 %
Código de producto. 10277523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10277523 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10368030 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11906911 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10277523 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    134.65€ / 100 g
    Ahorro 20.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El cloranfenicol, n.º de CAS 56-75-7, es una preparación del antibiótico semisintético de amplio espectro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El cloranfenicol es un compuesto organocloruro que contiene un anillo de nitrobenceno
  • El cloranfenicol actúa como bacteriostático al unir la subunidad ribosomal 50S y prevenir la formación de péptidos
  • Detiene la actividad de la peptidiltransferasa por complejación de la subunidad 50S.
Aplicaciones
  • Diseñado para aplicaciones moleculares y microbiológicas, como pruebas de genes de resistencia a antibióticos y experimentos de crecimiento selectivo, y como agente de selección en cultivos celulares bacterianos
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-75-7
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Peso molecular (g/mol) 323.126
Número MDL MFCD00078159
Clave InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
Tipo Chloramphenicol
Punto de fusión 149.0°C to 153.0°C
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 18.50 (20.50°C c=6,C2H5OH)
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.