Learn More
Melford Cloranfenicol
Código de producto. 30018189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018189 25 g 25 g
30018188 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018189 Proveedor Melford N.º de proveedor C6100025.0
El cloranfenicol es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos conocidos como fenicoles. El cloranfenicol es eficaz contra una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
En el campo de la microbiología y el cultivo celular, el cloranfenicol se utiliza comúnmente como agente selectivo. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al dirigirse a la subunidad ribosomal 50S, previniendo el crecimiento de bacterias.
Los investigadores añaden cloranfenicol a los medios de crecimiento o soluciones para permitir selectivamente el crecimiento de células u organismos que han sido modificados genéticamente para portar un gen de resistencia al cloranfenicol. Este gen permite que las células sobrevivan y se propaguen en presencia del antibiótico, mientras que las células no transformadas quedan inhibidas.
El cloranfenicol también encuentra aplicaciones en la investigación de biología molecular e ingeniería genética. Se puede utilizar para mantener y propagar plásmidos u otros vectores que contengan el gen de resistencia al cloranfenicol.
Además, se emplea en estudios que involucran la expresión genética y la síntesis de proteínas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5