Learn More
Cloranfenicol 3-O-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30041238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041238 10 mg 10 miligramos
30040743 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32504510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39751-33-2
Fórmula molecular C17 H20 Cl2 N2 O11
Peso molecular (g/mol) 499.25
Sinónimo Chloramphenicol Glucuronide, Chloramphenicol 3-O-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)proxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]([C@@H](CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)NC(=O)C(Cl)Cl)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol 3-O-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20Cl2N2O11/c18-14(19)15(26)20-8(9(22)6-1-3-7(4-2-6)21(29)30)5-31-17-12(25)10(23)11(24)13(32-17)16(27)28/h1-4,8-14,17,22-25H,5H2,(H,20,26)(H,27,28)/t8-,9-,10+,11+,12-,13+,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.0444
Porcentaje de pureza >95%