Learn More
Cloranfenicol 3-acetato, TRC
Código de producto. 30350431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350431 5 mg 5 miligramos
30365419 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3251055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10318-16-8
Fórmula molecular C13H14Cl2N2O6
Peso molecular (g/mol) 365.17
Sinónimo 3-Acetoxychloramphenicol, 3-Acetylchloramphenicol, 3-O-Monoacetylchloramphenicol, [R-(R*,R*)]-N-[1-[(acetyloxy)methyl]-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloroacetamide, D-threo-(-)-2,2-Dichloro-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide alpha-Acetate
Nombre IUPAC [(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)propilo] acetato
SMILES CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol 3-Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.0229