Learn More
Cloranfenicol 2-(O-terc-butildimetilsilil)metil 1-acetato, TRC
Código de producto. 30354661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30354661 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30354661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3251002MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol 2-(O-tert-Butyldimethylsilyl)methyl 1-Acetate
CAS 864529-27-1
Fórmula molecular C19H28Cl2N2O6Si
Cantidad 2 mg
Sinónimo N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-(O-tert-butyldimethylsilyl)methyl-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide, N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide.
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28Cl2N2O6Si/c1-12(24)29-16(13-7-9-14(10-8-13)23(26)27)15(22-18(25)17(20)21)11-28-30(5,6)19(2,3)4/h7-10,15-17H,11H2,1-6H3,(H,22,25)/t15-,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]([C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC acetato de [(1S,2R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-1-(4-nitrofenil)propilo]
Peso molecular (g/mol) 479.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.1094
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.