Learn More
Cloranfenicol 1-Acetato, TRC
Código de producto. 30366762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366762 1 mg 1 miligramo
30349097 25 mg -
30356249 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3250901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23214-93-9
Fórmula molecular C13H14Cl2N2O6
Peso molecular (g/mol) 365.17
Sinónimo N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide, 1-Acetoxychloramphenicol, 1-Acetylchloramphenicol, 1-O-Acetylchloramphenicol, Chloramphenicol 1-Acetate, Chloramphenicol 1'-Acetate
Nombre IUPAC [(1R,2R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-1-(4-nitrofenil)propilo] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol 1-Acetate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(19)23-11(10(6-18)16-13(20)12(14)15)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,18H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.0229