Learn More
Cloramina-T trihidrato, TRC
Código de producto. 30132552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132552 100 g 100 g
30135808 10 g 10 g
17952925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC315160100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7080-50-4
Fórmula molecular 3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O
Peso molecular (g/mol) 736.98
Sinónimo Tosylchloramide sodium, Sodium N-chloro-4-methylbenzene-sulfonimidate trihydrate, Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, hydrate (1:1:3), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium, (N-chloro-p-toluenesulfonamido)-, trihydrate (8CI), Chloramine-T trihydrate, Tosylchloramide sodium trihydrate
Nombre IUPAC sodio; cloro(p-tolisulfonil)azaniuro; hidratar
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc3ccc(cc3)S(=O)(=O)[N-]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosylchloramide Sodium Trihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;;;/h3*2-5H,1H3;;;;3*1H2/q3*-1;3*+1;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.9668