Learn More
Trihidrato de cloramina-T, ACS, 98,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394488 100 g 100 g
11304498 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042374.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo para la oxidación selectiva de metionina
Reagent for selective oxidation of methionineChloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7080-50-4
Fórmula molecular C7H13ClNNaO5S
Peso molecular (g/mol) 281.68
Número MDL MFCD00149066
Clave InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
PubChem CID 122197679
Nombre IUPAC N-Cloro-4-metilbencenosulfonamida; sodio; trihidrato
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramine-T trihydrate
Punto de fusión 167°C to 170°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN3263
Beilstein 3924168
Temperatura de inflamación 192°C (377°F)
Índice Merck 14,2075
Información de solubilidad Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.69 (227.67 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98.0 to 103.0%
Grado ACS
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramine-T trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T trihydrate