Learn More
Trihidrato de cloramina-T, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trihidrato de cloramina T se utiliza como intermedio en la fabricación de sustancias químicas como productos farmacéuticos. Se combina con yodógeno o lactoperoxidasa y se utiliza comúnmente para marcar péptidos y proteínas con isótopos de radioyodo. El hipoclorito liberado de la cloramina T actúa como agente oxidante eficaz para que el yoduro forme monocloruro de yodo (ICI).
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol etílico. Insoluble en benceno y éteres.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y amoniaco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloramine-T trihydrate |
| Punto de fusión | 167°C to 170°C |
| pH | 8 to 10 |
| Cantidad | 1000 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Número UN | UN3263 |
| Beilstein | 3924168 |
| Temperatura de inflamación | 192°C (377°F) |
| Índice Merck | 14,2075 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chloramine-T trihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T, trihydrate