Learn More
Cloramina-T, trihidrato, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206910 250 g Frasco de plástico 250 g
10695092 25 g Frasco de plástico 25 g
10553781 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10405185 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10206910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227852500
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloramina-T trihidrato, > -97 %, C7H14ClNNaO5S, número de CAS-7080-50-4, 5 kg, +97 %, Blanco, 192 °C, 281,69, Palabra de aviso de GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7080-50-4
Fórmula molecular C7H13ClNNaO5S
Peso molecular (g/mol) 281.68
Número MDL MFCD00149066
Clave InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 122197679
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramine-T trihydrate
Tipo Chloramine T Trihydrate
Forma física Polvo cristalino
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Punto de fusión 170.0°C to 177.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Color Blanco
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 192°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Índice Merck 15, 2075
Nombre IUPAC N-Cloro-4-metilbencenosulfonamida; sodio; trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.69
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramine-T trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.