Learn More
Trihidrato de cloramina-T (sal sódica), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10061130 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g
Código de producto.
10061130 250 g
1 options
Código de producto. 10061130 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1255.0250
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión 167°C to 170°C
CAS 7080-50-4
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 24.5%
Fórmula molecular C7H13ClNNaO5S
Número MDL MFCD00149066
Temperatura de inflamación 92°C
Sinónimo Chloramine T sodium salt trihydrate , Tosylchloramide sodium trihydrate
Clave InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Nombre IUPAC (cloroimino)(4-metilfenil)-λ⁶-sulfanoilolato de sodio trihidrato
Peso molecular (g/mol) 281.68
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 1.43 g/cm³ (20°C)