Learn More
Cloramina-T, sal sódica, extra pura, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 170°C |
| Color | Blanco |
| pH | 8 to 10 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.69g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloramine-T trihydrate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T trihydrate, Chloramine-T