Learn More
Chloramine-T, MedChemExpress
Código de producto. 16492289
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492289 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492289 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0959
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramine-T
Forma física Solid
CAS 127-65-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7ClNNaO2S
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 227.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.64
Porcentaje de pureza 98.0%