Learn More
Cloramina-T 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308759 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308759 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11111000AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosylchloramide Sodium
CAS 127-65-1
Nombres de analitos o componentes Tosylchloramide Sodium
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C7 H7 Cl N O2 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (9CI), p-Toluenesulfonamide, N-chloro-, sodium salt (8CI), Acti-chlore, Aktiven, Aktivin, Anexol, Asepto-Sol, Aseptoclean, Berkendyl, Chloralone, Chloramine-T, Chlorasan, Chloraseptine, Chlorazan, Chlorazene, Chlorazene hydrosol, Chlorazone, Chlorozone, Chlorseptol, Cloramine T, Chloramine-T, Clorina, Clorosan, Desinfect, Euclorina, Gansil, Gyneclorina, Halamid, Heliogen, Kloramin, Kloramin B, Kloramine-T, Mannolite, Mianine, Monochloramine T, Multichlor, N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt, N-Chlorotoluenesulfonamide sodium salt, Sodium N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide, Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide, Sodium chloramine T, Sodium p-toluenesulfochloramide, Sodium p-toluenesulfonchloramide, Sodium p-toluenesulfonylchloramide, Sodium tosylchloramide, Tampules, Tochlorine, Tolamine, Tosylchloramide sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl
Nombre IUPAC sodio;cloro-(4-metilfenil)sulfonilazanida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 227.644
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226,978 g/mol