Learn More
Clorambucilo, Mikromol™
Descripción
Clorambucilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorambucil |
| CAS | 305-03-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorambucil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H19 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, gamma-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, gamma-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoico |
| Mostrar más |