Learn More
Éster metílico de clorambucilo, Mikromol™
Código de producto. 30051500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051500 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051500 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0821.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de clorambucilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorambucil Methyl Ester
CAS 79481-83-7
Nombres de analitos o componentes Chlorambucil Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorambucil Methyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid methyl ester, Chlorambucil methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21Cl2NO2/c1-20-15(19)4-2-3-13-5-7-14(8-6-13)18(11-9-16)12-10-17/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3
SMILES COC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
Nombre IUPAC 4-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 318.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.0949 g/mol