Learn More
Éster isopropílico de clorambucilo, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de clorambucilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| CAS | 77063-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H25 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chlorambucil Isopropyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid 1-methylethyl ester, Chlorambucil isopropyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25Cl2NO2/c1-14(2)22-17(21)5-3-4-15-6-8-16(9-7-15)20(12-10-18)13-11-19/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |