Learn More
Éster etílico de clorambucilo, Mikromol™
Código de producto. 30050684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050684 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050684 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0821.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de clorambucilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorambucil Ethyl Ester
CAS 64977-24-8
Nombres de analitos o componentes Chlorambucil Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorambucil Ethyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23Cl2NO2/c1-2-21-16(20)5-3-4-14-6-8-15(9-7-14)19(12-10-17)13-11-18/h6-9H,2-5,10-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
Nombre IUPAC 4-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 332.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1106 g/mol