Learn More
Impureza del dímero de clorambucilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(2-[(4-[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoyl)oxy]ethyl)(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| CAS | 1988791-13-4 |
| Fórmula molecular | C28 H37 Cl3 N2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, 2-[[4-(3-carboxypropyl)phenyl](2-chloroethyl)amino]ethyl ester, 4-[4-[[2-[[4-[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoyl]oxy]ethyl](2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H37Cl3N2O4/c29-15-18-32(19-16-30)25-11-7-24(8-12-25)4-2-6-28(36)37-22-21-33(20-17-31)26-13-9-23(10-14-26)3-1-5-27(34)35/h7-14H,1-6,15-22H2,(H,34,35) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCOC(=O)CCCc2ccc(cc2)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-[2-[4-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]butanoiloxi]etil-(2-cloroetil)amino]fenil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 571.963 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 570.182 |