Learn More
Cloralosa, TRC
Código de producto. 30325702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325702 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30325702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5760055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chloralose
CAS 15879-93-3
Fórmula molecular C8 H11 Cl3 O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Chloralose (6CI), Chloralose, α- (8CI), α-D-Glucofuranose, 1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (R)-, 1,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., AGC, AGC (carbohydrate), Alfa 4, Alpha 4, Alphakil, Anhydroglucochloral, Aphosal, Chloralosane, Dorcalm, Dulcidor, Glucochloral, Glucochloralose, Kalmettumsomniferum, Murex, Murex (carbohydrate), Somio, α-Chloralose, α-D-Chloralose, α-Glucochloralose, α-Monotrichloroethylidene-D-glucose
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2-(triclorometil)-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 309.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.9621