Learn More
Cloralosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Chloralose |
| CAS | 15879-93-3 |
| Fórmula molecular | C8 H11 Cl3 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Chloralose (6CI), Chloralose, α- (8CI), α-D-Glucofuranose, 1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (R)-, 1,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., AGC, AGC (carbohydrate), Alfa 4, Alpha 4, Alphakil, Anhydroglucochloral, Aphosal, Chloralosane, Dorcalm, Dulcidor, Glucochloral, Glucochloralose, Kalmettumsomniferum, Murex, Murex (carbohydrate), Somio, α-Chloralose, α-D-Chloralose, α-Glucochloralose, α-Monotrichloroethylidene-D-glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2-(triclorometil)-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 309.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.9621 |