Learn More
alfa-cloralosa, 98+ %, (máx. 20 % anómero beta)
Código de producto. 10655962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10655962 25 g 25 g
10407920 100 g 100 g
10656152 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147790250
Solicitar formato a granel o personalizado
La alfacloralosa, número CAS 15879-93-3, es un anestésico verdadero o un agente inmovilizador con propiedades sedantes-hipnóticas. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309,52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La alfa-cloralosa es un anestésico y un agente inmovilizante.
  • Implica reflejos autónomos
Aplicaciones
  • La alfa-cloralosa es un anestésico con propiedades sedantes-hipnóticas.
  • Se ha utilizado en el laboratorio para anestesiar ciertos animales
  • Se puede utilizar para inmovilizar ciertos animales en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15879-93-3
Fórmula molecular C8H11Cl3O6
Peso molecular (g/mol) 309.52
Número MDL MFCD00005542
Clave InChI OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Sinónimo a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2-(triclorometil)-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]etano-1,2-diol
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Chloralose
Punto de fusión 176°C to 182°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice Merck 15, 2072
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.52
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Chloralose
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación