Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La alfa-cloralosa es un anestésico y un agente inmovilizante.
- Implica reflejos autónomos
Aplicaciones
- La alfa-cloralosa es un anestésico con propiedades sedantes-hipnóticas.
- Se ha utilizado en el laboratorio para anestesiar ciertos animales
- Se puede utilizar para inmovilizar ciertos animales en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-Chloralose |
| Punto de fusión | 176°C to 182°C |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| Color | Blanco a amarillo |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- a-Chloralose
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación