Learn More
Cloralformamida, LoGiCal
Código de producto. 30462290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462290 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462290 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1862.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloralformamide
CAS 515-82-2
Nombres de analitos o componentes Chloralformamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H4 Cl3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chloralamide, Chloralformamide, Chloramide, N-(1-Hydroxy-2,2,2-trichloroethyl)formamide, N-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)formamide, NSC 52798, Formamide, N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8/h1-2,9H,(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC N-(2,2,2-tricloro-1-hidroxietil)formamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 192.43
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9308 g/mol