Learn More
Hidrato de cloral 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309879 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309879 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011102ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloralhydrate
CAS 302-17-0
Nombres de analitos o componentes Chloralhydrate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C2 H3 Cl3 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chloral hydrate, 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol, 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-, Chloral hydrate, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, Bi 3411, Chloral, monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
SMILES OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroetano-1,1-diol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 165.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9199 g/mol